Learn More
Vanadyl Sulfate Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 12439-96-2 |
| Colore | Blue |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | H10O10SV |
| Numero MDL | 149933 |
| InChI Key | YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | oxovanadiumbis(ylium) pentahydrate sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 253.07 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vanadyl sulfate hydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Vanadyl sulfate pentahydrate, Vanadyl sulfate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering