Learn More
Testo™ Vane Anemometer with Humidity Measurement
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
133 x 46 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Vane Anemometer |
| Accuracy | ±0.5 m/sec. |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 46 x 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures air flow, air temperature, and humidity |
| Temperatura (sistema metrico) | -20 to +70°C |