Learn More
Vanillic acid, 98%
Codice prodotto. 11449972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449972 25 g 25g
11459972 100 g 100g
11469972 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449972 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12074.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-34-6 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
Solubility
Soluble in water, alcohol and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-34-6
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002551
InChI Key WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
PubChem CID 8468
ChEBI CHEBI:30816
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Vanillic Acid
Punto di fusione 210°C to 218°C
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 2208364
Indice di Merck 14,9931
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and ether.
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Vanillic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid