Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails
Click to view available options
Size:
100-415
70 mm Rieke
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Solvent-Compatible Containers |
| Materiale | Polypropylene |
| Size | 100-415 |
| Dimensioni filettatura (sistema imperiale) | 1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Safety |
| Tipo | Solvent Waste Kit |