Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys
Codice prodotto. 15834594
Click to view available options
Size:
DIN 45
Materiale:
PTFE
Dimensioni filettatura (sistema imperiale):
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F)
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15834594
Marca: Cole-Parmer™ 1201884
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys connect to waste containers for a secure closed system
  • Select from a variety of cap sizes to fit your container
  • Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Warranty
None
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Materiale PTFE
Size DIN 45
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Tipo Solvent Waste Manifold, PTFE, DIN45, 1 x 1/2 inNPTF, 3 x 1/4 inNPTF, 6 x 1/4 in.-28 UNFF; 1/ea