Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys
Codice prodotto. 15844594
Click to view available options
Size:
DIN 45
Materiale:
PTFE
Dimensioni filettatura (sistema imperiale):
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F)
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15844594
Marca: Cole-Parmer™ 1201885
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys connect to waste containers for a secure closed system
  • Select from a variety of cap sizes to fit your container
  • Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Warranty
None
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Materiale PTFE
Size DIN 45
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F)
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Tipo Solvent Waste Manifold, PTFE, DIN 45, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF; 1/ea