Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Threaded Plugs
Codice prodotto. 15864464
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensioni filettatura (sistema imperiale):
1/4 in.-28 UNF(M)
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15864464
Marca: Cole-Parmer™ 1202047
Use VapLock™ Threaded Plugs to seal unused ports for a leak-resistant system
Seal unused manifold and bottle cap ports
Warranty
None
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) VapLock Solvent Containment Systems
Materiale PTFE
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/4 in.-28 UNF(M)
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Tipo Port Plug