Learn More
WTW™ Variable Piston Pipettes
Codice prodotto. 10059620
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 to 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10059620
Marca: WTW™ 250546
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in photometric water analysis in the field and laboratory.
  • Manually adjustable and robust
  • Provides high test throughput
  • Fixed volume for quick handling
  • Available in different volumes and steps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Piston Lift Pipette
Volume (sistema metrico) 0.5 to 5 mL
Quantità Each