Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 323 con testina 313DW
Click to view available options
Testa pompa:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le pompe da laboratorio serie 300 sono una soluzione di pompaggio da banco con funzionalità di controllo manuale, remoto, analogico o RS232. Con coperchio in plastica ABS resistente agli agenti chimici e protezione IP31, le pompe 323E/D hanno una tastiera a membrana che controlla la pompa e un display LCD digitale per visualizzare la velocità. Sono disponibili quattro modelli con funzionalità crescenti:
- 323E/DDu pompe ad alta portata con controllo migliorato RS232/automatico/manuale
- 323E/DU e 323E/DU pompe a controllo analogico-automatico e manuale migliorato
- Pompe a comando manuale ad alte prestazioni 323E/DS
- Pompe a comando manuale 323E/DE
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Teste a tre rulli 313D e 313D2 per tubo continuo
- Teste a quattro rulli 314D e 314D2 per tubo continuo
- Teste pompanti a microcassette a cinque canali a quattro rulli 314MC
- Teste pompanti a microcassette a cinque canali a otto rulli 318MC
- Teste 501RL e 501RL2 per tubo continuo
Specifica
Specifica
| Control Type | Variable Speed |
| Tipo di display | LCD |
| Valori nominali armadio | IP31 |
| Portata | 0.81 to 2000 mL/min |
| Motor Speed | 3.0 to 400 rpm |
| Reversible | Yes |
| Controllo esterno | Manual or remote 4-20mA or 0-10V analogue auto-control or RS232 control commands. |
| Testa pompa | 323S/D |
| Dimensioni (L x P x A) | 230 x 230 x 132 mm |
| Tensione | 100/120/220/240 V |