Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet Micropipettor
Codice prodotto. 10407912
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
1000 to 10,000 μL
Punte compatibili:
Kartell™ 943
Kartell™ 961, 941
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10407912
Marca: Kartell™ 0132910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for dispensing large volumes of rather thick and viscous aqueous fluids. Kartell™ Variable Volume Pluripet Micropipettor is equipped with a special filter that protects the internal piston by increasing its lifetime and preventing contaminations.
Pluripet PL 10000, variable volume 1mL to 10mL
Specifica
Accuracy ±2.5%, ±0.2%
Certificazione/Conformità EN IS 8655
Punte compatibili Kartell™ 943
Autoclavabile Autoclavable
Modello Pluripet PL 10000
Tipo Micropipette
Volume (sistema metrico) 1000 to 10,000 μL
Incrementi 20μL
Ripetibilità <0.6%, <0.2%