Learn More
Trajan™ Varian SPI Liner
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5/Pk.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
Include:
0.25 mm Restriction
0.5 mm Restriction
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian/Bruker instruments
Specifica
Specifica
| Include | 0.25 mm Restriction |
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 54 mm |
| Product Type | SPI Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.6 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Varian GC Instruments |