Learn More
Trajan™ Varian Splitless, Slotted Liners
Codice prodotto. 10238670
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 10238670
Marca: Trajan™ 092024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian instruments
Specifica
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 74 mm
Product Type GC Inlet Liner, Splitless Liner with Slots at Both Ends
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Varian 1075/1077