Learn More
Trajan™ Varian Splitless, Slotted Liners
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 74 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, Splitless Liner with Slots at Both Ends |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Varian 1075/1077 |