Learn More
Macherey-Nagel™ Supporto per precolonna VarioPrep
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
32 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Features
- Column system for preparative HPLC manufactured from stainless steel with two adjustable end fittings, e.g., for frequent use of backflushing techniques
- Allows compensation of a dead volume, which could result at the column inlet after some time of operation, without need for opening the column
- Can be packed with all NUCLEODUR™ and NUCLEOSIL™ spherical silicas
- Column holders come in a variety of sizes for different columns
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Tipo | Supporto per precolonna |
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion