Learn More
Macherey-Nagel™ Supporto per precolonna VarioPrep
Use VarioPrep™ stainless steel columns for HPLC. VarioPrep™ Guard Column Holder for Preperative HPLC come in different sizes for a variety of columns.
292.00€ - 500.00€
Specifica
Tipo Column Holder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12757690
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
718253
32 mm 15 mm
500.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12472610
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
718251
8 mm 10 mm
292.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Features
  • Column system for preparative HPLC manufactured from stainless steel with two adjustable end fittings, e.g., for frequent use of backflushing techniques
  • Allows compensation of a dead volume, which could result at the column inlet after some time of operation, without need for opening the column
  • Can be packed with all NUCLEODUR™ and NUCLEOSIL™ spherical silicas
  • Column holders come in a variety of sizes for different columns
Specifica
Specifica
Column Holder