Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Columns
Codice prodotto. 10378071 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Carico di carbonio:
17.5%
18%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10378071
Marca: Macherey-Nagel™ 762022.100
Specifica
Formato colonna Preparative Column
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Da utilizzare con Basic, Neutral or Acidic Drugs, Derivatized Amino Acids, Pesticides Fat-Soluble Vitamins, Aldehydes and Ketones, Phenolic Compounds
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 110 Å
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 17.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo VarioPrep HPLC Column