Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Carico di carbonio:
17.5%
18%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Preparative Column |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Da utilizzare con | Sophisticated Analytical and Preparative Separations of Basic, Neutral and Acidic Pharmaceuticals, Derivatized Amino Acids, Pesticides, Fat-Soluble Vitamins, Aldehydes, Ketones and Phenolic Compounds |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Dimensione del poro | 110 Å |
| Surface Area | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Vedi altri risultati |