Learn More
HUBER Variostat™ Bath
Codice prodotto. 10013764
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5.5 L
11 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10013764
Marca: HUBER 6052
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Variostat™ Bath insulated stainless steel tanks are the ideal choice to incubate samples and keep them at a constant temperature.
  • Insulated, stainless steel tanks
  • Drain port
  • Bath cover sold separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5.5 L
Gamma di temperatura 30°C to 150°C
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Altezza (sistema metrico) 205 mm
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz