Learn More
HUBER Variostat Refrigerated Heating Bath Circulator
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
416 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Variostat with controller 'Pilot ONE'
- Refrigerated heating circulator bath
- Temperature range: -30°C to 150°C
- Cooling capacity (20°C): 0.3kW
- Cooling capacity (0°C): 0.2kW
- Heating capacity: 1kW
- Pressure pump max.: 25L/min / 0.7bar
- Suction pump max.: 18,5L/min / 0.4bar
- Pump connection: M16 x 1 male
- Power supply: 230V 1∼ 50/60Hz. With natural refrigerant.
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Pilot One |
| Certificazione/Conformità | Safety class III/FL, DIN 12876 |
| Tipo di pompa | Circulation |
| Gamma di temperatura | -30°C to +150°C |
| Modello | Variostat |
| Stabilità termica | ±0.02°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 183 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 416 mm |
| Electrical Requirements | 230 V 1 ~50/60 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Vedi altri risultati |