Learn More
IKA™ VC 10.300 Check Valve
Codice prodotto. 16298471 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Vacuum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16298471
Marca: IKA™ 0020011105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Check valve designed to connect multiple VC 10 vacuum controllers to a vacuum source.
  • This check valve is needed to connect multiple VC 10 vacuum controllers in series to a vacuum source
  • Every vacuum controller requires this check valve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum
Peso (sistema metrico) 0.056 kg