Learn More
Ismatec™ Pompa Ecoline VC-380
Codice prodotto. 11993844
Click to view available options
Canali:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11993844
Marca: Ismatec™ ISM1079B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these stackable pumps for applications requiring lower pulsation, higher flow rates or elevated differential pressures. Ismatec™ Ecoline Pumps are designed for accurate and reproducible fluid transfer in laboratories and industry.
  • Economical and powerful pumps with robust stainless steel housing
  • Exchangeable rotors with either 2 or 3 rollers providing
  • Supplied with a rotor that accepts 1.6 mm ID tubing
  • Safety cutout feature that stops the rotation of the rotor when the rotor cover is opened
  • Flow rate ranges from 1.6 to 5,000mL/min. with a differential pressure of 1.5 bar (22psi)* with standard tubing
  • Convex rollers treat the liquid and tubing gently
  • Reproducible fluid transfer in laboratories and industry
  • Accurate and reproducible speed-setting
  • Analog interface
  • Suitable pump for SCP controller, part of the universal
  • servo control perfusion system
  • Ideal as a re-circulating pump for coolant thermostat baths
  • Externally controlled spectrophotometer cuvette filling
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canali 1
Descrizione Standard
Control Type Variable Speed
Tipo di display No Display
Valori nominali armadio IP30
Portata 1.6 to 5000 mL/min. per channel
Maximum Pressure 21.7 psi (Differential)
Motor Speed 350 rpm
Reversible Yes
Include Operating Manual, Power Cord
Modello VC-380 Ecoline Pump
Tipo di motore DC
N. di rulli 3
Controllo della velocità 1 to 99%, resolution 1%, 2-digit potentiometer
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperature (English) Min 41°F
Temperatura (sistema metrico) max 104°F
Temperatura min. (sistema metrico) +41 °F
Dimensioni (L x P x A) 138 x 169 x 256 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 171.45 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 257.3 mm
Overall Height (Metric) 136.65 mm
Peso (sistema metrico) 5.3 kg
Tensione 115/230 VAC
Wattage 30 w
Frequenza 50 Hz