missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress VCH-916

Codice prodotto. 16405708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16405708

Marca: MedChemExpress HY13465

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress VCH-916 is a novel nonnucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor.

Specifica

Peso molecolare 497.73 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.48%
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 39 mg/mL (78.36 mM)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 1200133-34-1
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato