Learn More
Novus Biologicals™ VECTABOND(R) Reagent, Tissue Section Adhesion
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
7 mL
Dimensione della confezione:
7mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 7 mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, In-situ Hybridization |