Learn More
Novus Biologicals™ VectaCell Trolox Antifade Reagent for Live Cell Imaging
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Cellular Imaging |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Quantità | 2 mL |