missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ELITE(R) ABC-HRP Reagent, R.T.U. (Ready to Use)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 mL |
| Target Molecule | VECTASTAIN(R) ELITE(R) ABC-HRP Reagent, R.T.U. (Ready to Use) |
| Content And Storage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto