Learn More
Velpatasvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16431457
Marca: Medchem Express HY12530
MedChemExpress Velpatasvir (VEL, GS-5816) is a novel pan-genotypic hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5A (NS5A) inhibitor with activity against genotype 1 (GT1) to GT6 HCV replicons. Velpatasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 2.16 μM.
Velpatasvir (VEL, GS-5816) is a novel pan-genotypic hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5A (NS5A) inhibitor with activity against genotype 1 (GT1) to GT6 HCV replicons. Velpatasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 2.16 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Velpatasvir
CAS 1377049-84-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C49H54N8O8
Quantità 50 mg
Sinonimo GS-5816
Informazioni di solubilità DMSO : 146.66 mg/mL (166.09 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (1.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N([C@H]1C)[C@@H](CC1)C2=NC3=C(C(C=C(OCC4=CC(C5=CN=C([C@H](C[C@H](COC)C6)N6C([C@@H](C7=CC=CC=C7)NC(OC)=O)=O)N5)=CC=C84)C8=C9)=C9C=C3)N2)[C@H](C(C)C)NC(OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 883.0
Peso formulazione 883.0
Percent Purity 99.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.