missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velpatasvir, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200095821
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16431457

Marca: Medchem Express HY12530

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Velpatasvir (VEL, GS-5816) is a novel pan-genotypic hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5A (NS5A) inhibitor with activity against genotype 1 (GT1) to GT6 HCV replicons. Velpatasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 2.16 μM.

Velpatasvir (VEL, GS-5816) is a novel pan-genotypic hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5A (NS5A) inhibitor with activity against genotype 1 (GT1) to GT6 HCV replicons. Velpatasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 2.16 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico Velpatasvir
CAS 1377049-84-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C49H54N8O8
Quantità 50 mg
Sinonimo GS-5816
Informazioni di solubilità DMSO : 146.66 mg/mL (166.09 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (1.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N([C@H]1C)[C@@H](CC1)C2=NC3=C(C(C=C(OCC4=CC(C5=CN=C([C@H](C[C@H](COC)C6)N6C([C@@H](C7=CC=CC=C7)NC(OC)=O)=O)N5)=CC=C84)C8=C9)=C9C=C3)N2)[C@H](C(C)C)NC(OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 883.0
Peso formulazione 883.0
Percent Purity 99.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato