Learn More
Velsecorat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16495336
Marca: Medchem Express HY111453
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Velsecorat
CAS 1196509-60-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H32F2N4O6
Quantità 100 mg
Sinonimo AZD7594 AZ13189620
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2
Molecular Weight (g/mol) 606.62
Peso formulazione 606.62
Percent Purity 99.6%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.