Learn More
Cole-Parmer™ Venturi Vacuum Pump
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Portata:
90.6 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- No moving parts ensures long life with low maintenance.
- Venturi pumps are air-powered, require no electrical power source or lubricant.
- Place these compact vacuum pumps close to application for fast response and minimal vacuum loss.
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 65.1 Mbar |
| Dimensioni (L x P x A) | 11.75 x 2.54 x 8.89 cm (4.625 x 1 x 3.5 in.) |
| Descrizione | Venturi Vacuum Pump |
| Materiale | Aluminum, Brass, Buna N |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 140°F |
| Temperatura (sistema metrico) max | 60°C |
| Portata | 90.6 L/min. |
| Tipo di pompa | Vacuum System |