Learn More
VER-50589, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461589
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16461589
Marca: Medchem Express HY15984
MedChemExpress VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico VER-50589
CAS 747413-08-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H17ClN2O5
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (123.46 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Molecular Weight (g/mol) 388.8
Peso formulazione 388.8
Percent Purity 99.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.