Learn More
Veratrole, 99%
Codice prodotto. 11454024
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11454024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11985.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
Solubility
Soluble in alcohol, diethyl ether, acetone, and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-16-7
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
Numero MDL MFCD00008357
InChI Key ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC Name 1,2-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Veratrole
Punto di fusione 21°C to 23°C
Densità 1.084
Punti di ebollizione 206°C to 207°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 250 g
Beilstein 1364621
Indice di Merck 14,9956
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Veratrole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-dimethoxybenzene