Learn More
Veratrole, 99+%
Codice prodotto. 10686362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 10686362
Marca: Thermo Scientific Acros 161110010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-16-7
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00008357
InChI Key ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC Name 1,2-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Veratrole
Nota nome 99+%
Punto di fusione 15°C
Colore White to Cream
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 206°C to 207°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.535
Quantità 1 kg
Beilstein 06, 771
Indice di Merck 15, 10150
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Veratrole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.