Learn More
Vermiculite, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15698360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 kg
Dimensione della confezione:
9.40kg
Codice prodotto. 15698360
Marca: Honeywell-Fluka 3297709.4KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tan chunks
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vermiculite
Punto di fusione 1000°C
Colore Tan
Quantità 10 kg
CAS 1318-00-9
Imballaggio Paper/Poly Bag
Numero MDL MFCD00132837
Numero UN NONH for all modes of transport