Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Codice prodotto. 16468339
Click to view available options
Modello:
M-206
M-207
Include:
Comfort Faceseal
Flame-Resistant Faceseal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16468339
Marca: 3M™ 7100140471
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Versaflo™ M-200 Series Faceshields are lightweight and compact, offering integrated protection against dust, spraying, and chemical processing. Supplied with various faceseal options. Feature an adjustable textile harness and airflow deflector. Can be used with 3M™ PAPR and SAR Systems.
  • Product Type: Faceshield
  • Material: Polyethylene
  • Color: Light Grey
  • Dimensions (L x W x H): 343 mm x 343 mm x 248 mm
  • Weight (Metric): 591 g
  • Features: Chemical and Scratch Resistant Lenses, Large Viewing Area, Lightweight, Easy Visor Replacement System
  • Protection Level: NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
  • Specifications: CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001
  • Environmental Conditions: High Mobility Required
  • Hazard Type: Gas, Vapour and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust
  • For Use with (Equipment): 3M™ PAPR and SAR Systems
  • For Use with (Applications): Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Certificazione/Conformità CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001
Colore Light Gray
Monouso Reusable
Materiale Polyethylene
Product Type Faceshield
Da utilizzare con (applicazione) Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3M PAPR and SAR Systems
Include Comfort Faceseal
Modello M-206
Sterilità Non-sterile
Tipo di sospensione Textile
Con maschera Yes
Dimensioni (L x P x A) 343 x 343 x 248 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 343 mm
Larghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 343 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) 248 mm
Peso (sistema imperiale) 1.3 lb.
Peso (sistema metrico) 591 g