Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Codice prodotto. 11751383
Click to view available options
Product Type:
Cappa
Copricapo con sospensione Premium e collare interno
Copricapo di ricambio con collare interno
Copricapo di ricambio con schermo di protezione interno
Hood with Faceseal
Hood with Inner Shroud
Hood with Neck Collar
Painter's Hood with Inner Shroud Assembly
Respirator Hood
Colore:
Bianco
Gray
White
Modello:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11751383
Marca: 3M™ 7000000149
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • S-Series respiratory headcovers and hoods are specifically designed to work together with your Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Provides head, face, neck and shoulder coverage from dust and paint spray.
  • Provides a good field of view.
  • Helps protect eyes and face from liquid splash and low energy flying particles and dust.
  • Versatile accessories available that can help you adapt the hood to your particular environment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 1000
Certificazione/Conformità NIOSH
Descrizione Premium Replacement Hood S-655 with Inner Shroud, S-605
Colore Bianco
Materiale Polipropilene
Product Type Copricapo di ricambio con collare interno
Da utilizzare con (applicazione) Assemblaggio, manutenzione di impianti, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sospensione copricapo Premium 3M™ per respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™
Include Collare interno
Materiale (lente) PETG
Modello S-605-10
Quantità Contenitore da 10
Tipo di sospensione Premium Resusable Suspension
Dimensioni (L x P x A) 5 x 20 x 16 pollici (12.7 x 50.8 x 40.64 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 40.64 cm