Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu VersaTouch™ serie 37-501
Codice prodotto. p-8005386
Click to view available options
Size:
10.5
6.5
7.5
8,5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15324092
Marca: Ansell™ 37501105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Resists many solvents and oil based chemicals. ™™
  • Eccellente resistenza a molti solventi e sostanze chimiche oleose
  • Very good abrasion resistance
  • Flexible and comfortable for an excellent dexterity
  • Gauntlet cuff style
  • Raised diamond grip
  • Senza talco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Product Type Guanti per immersione
Size 10.5
Spessore (sistema metrico) 0.42 mm
Colore polso guanto Blu
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Floccatura del cotone
Quantità 12 paia
Resistente a Eccellente resistenza a molti solventi e sostanze chimiche oleose
Serie 37-501