Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves
Codice prodotto. p-7113246
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15510611
Marca: Ansell™ 37520100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides flexibility and better dexterity. Ansell Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves have the protective properties of nitrile with the comfort of natural rubber.
  • Chemical and liquid protection gloves
  • Flock lined 100% cotton nitrile formula glove
  • Superior raised grip pattern for safety handlings
  • Good resistance to many solvents and oil based chemicals
  • Flexible, excellent dexterity.
Applications:
  • Printing industry
  • Assembly
  • Food Processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN288:2003 , EN374:2003
Colore Blu
Materiale Nitrile
Size 10.5
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Modello 37-520_10.5
Serie 37-520
Lunghezza (sistema metrico) 345 mm