Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Descrizione
- Comodi per uso intensivo.
- Ottima flessibilità.
- Rivestimento impermeabile.
- Eccellente isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura.
- Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti.
- Non utilizzare in presenza di macchine con parti rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Certificazione/Conformità | EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011 |
| Chlorinated | No |
| Classificazione | Category III |
| Area rivestita | fully coated |
| Materiale polso | Natural rubber latex |
| Descrizione | Industrial protective glove |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Vedi altri risultati |