Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Codice prodotto. 15858831
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Codice prodotto. 15858831
Marca: Ansell™ 62401090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guanto protettivo industriale
  • Comodi per uso intensivo.
  • Ottima flessibilità.
  • Rivestimento impermeabile.
  • Eccellente isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura.
  • Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti.
  • Non utilizzare in presenza di macchine con parti rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Classificazione Category III
Area rivestita fully coated
Materiale polso Natural rubber latex
Descrizione Industrial protective glove
Applicazioni Industrial
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Blue
Cut Resistance Rating Level 2
Monouso Reusable
Finitura esterna Natural Rubber Latex
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Powdered Powder Free
Product Type Chem&Liquid Natural Rubber Latex Glove
Size 9
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 1.35 mm
Stile delle dita Full finger
Da utilizzare con (applicazione) Chemical and Liquid Protection
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto Smooth coating, pinked cuff
Colore casco Blue
Materiale rivestimento interno Cotton Jersey
Modello 62-401
Tipo di imballaggio 6 pair in a bag, 8 bags in a carton
Quantità 48 pair
Serie VersaTouch series
Valori nominali lacerazione 3
Dimensioni (L x P) 320 x 120 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Peso (sistema metrico) 105 g