Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Codice prodotto. 15878831
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Codice prodotto. 15878831
Marca: Ansell™ 62401110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanto protettivo industriale
  • Comodi per uso intensivo.
  • Ottima flessibilità.
  • Rivestimento impermeabile.
  • Eccellente isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura.
  • Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti.
  • Non utilizzare in presenza di macchine con parti rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Chlorinated No
Classificazione Category III
Area rivestita fully coated
Materiale polso Natural rubber latex
Descrizione Industrial protective glove
Applicazioni Industrial
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Blue
Cut Resistance Rating Level 2
Monouso Reusable
Finitura esterna Natural Rubber Latex
Finger Thickness (English) 0.0868 in.
Finger Thickness (Metric) 2.21 mm
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0866 in.
Palm Thickness (Metric) 2.20 mm
Powdered Powder Free
Product Type Chemical and Liquid Protection Gloves
Size 11
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0868 in.
Spessore (sistema metrico) 1.35 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile delle dita Full finger
Da utilizzare con (applicazione) Chemical and Liquid Protection
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto Smooth coating, pinked cuff
Grip Design Crinkle Finish
Colore casco Blue
Materiale rivestimento interno Cotton Jersey
Rivestimento interno Lined
Modello 62-401
Tipo di imballaggio 6 pair in a bag, 8 bags in a carton
Quantità 48 pair
Serie VersaTouch series
Valori nominali lacerazione 3
Dimensioni (L x P) 320 x 135 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 135 mm
Peso (sistema metrico) 120 g