Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Codice prodotto. p-8005389
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12637021
Marca: Ansell™ 87195100BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
  • Chemical and liquid protection gloves
  • Thickness of 0.35mm
  • Provides good sensitivity
  • Good price/quality ratio
Applications:
  • Poultry processing
  • Beef and pig processing
  • Fish processing
  • Janitorial use
  • Cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY III EN 374, EN 388 : X010, EN 421
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Blue
Finitura esterna Fully Textured
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Dip-coated Gloves
Size 10
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
Stile polso guanto Straight
Rivestimento interno Floccatura del cotone
Quantità 12 paia
Resistente a Liquid and mechanical resistant
Serie 87-195