Learn More
Ansell™ Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves
Codice prodotto. 15551520
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15551520
Marca: Ansell™ 87370095
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Roughened finish for better grip in damp conditions. Ansell Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves are resistant, flexible and very comfortable.
  • Chemical and liquid protection gloves
  • Tough general purpose natural rubber latex glove
  • Flock lined 100% cotton for better comfort
  • Food Approved
  • Long cuff for extra protection
  • Beaded cuff for tear resistance and easy donning
  • High resistance to water based chemicals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2003
Colore Arancio
Latex Free No
Materiale Lattice di gomma naturale
Size 9.5
Spessore (sistema metrico) 0.67 mm
Serie 87-370
Lunghezza (sistema metrico) 325 mm