Learn More
Ansell VersaTouch™ 92-471 Series Light Blue Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-8005391
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12687061
Marca: Ansell 92471070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made from innovative nitrile compound which offers good chemical and mechanical properties, comfort and dexterity.
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Contains no natural rubber
  • Suitable for contact with all fatty foods
  • Outstanding resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
  • All final stages of meat or fish processing
  • Controlled-environment rooms
  • Prepared meals
  • Dairy processing
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Mark, Standard CATEGORY III EN 374
Product Type Controlled Environment Gloves
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Quantità 100 Pairs
Resistente a Mechanical and chemical
Serie 92-471