Learn More
Ansell™ Guanti resistenti ai tagli Dyneema Versatouch™
Codice prodotto. 11716444
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11716444
Marca: Ansell™ 72285080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides exceptional cut resistance, comfort and durability. Ansell VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Gloves contain Dyneema™ technology to protect against cuts.
  • Light blue in color
  • Washable up to 90°C
  • Suitable for contact with all foodstuffs
  • Ideal for boning, carving, fish processing, meal preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388:2003
Coating Material Uncoated
Colore Azzurro
Cut Resistance Rating Livello 2
Hand Ambidestri
Latex Free No
Materiale Dyneema
Powdered Powder Free
Product Type Guanti resistenti ai tagli
Size 8
Temperature (Metric) Max 70 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di disossamento, taglio, lavorazione del pesce, sfilettatura del pesce, preparazione di pasti, trasformazione di frutta e verdura
Stile polso guanto Polsino in maglia
Materiale rivestimento interno Polypropylene Glass fiber Dyneema™
Quantità Confezione da 6
Resistente a Taglio
Lunghezza (sistema metrico) da 250 a 330 mm