Learn More
Ansell™ Guanti resistenti ai tagli Dyneema Versatouch™
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Light blue in color
- Washable up to 90°C
- Suitable for contact with all foodstuffs
- Ideal for boning, carving, fish processing, meal preparation
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 388:2003 |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | Azzurro |
| Cut Resistance Rating | Livello 2 |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | No |
| Materiale | Dyneema |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Guanti resistenti ai tagli |
| Size | 6 |
| Vedi altri risultati |