Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile blu VersaTouch™ serie 92-200
Codice prodotto. 12637051
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12637051
Marca: Ansell™ 92200080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions. A thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort.
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling.
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies.
  • Approved for food contact applications.
  • Ideal for handling all fatty food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Finitura esterna Testurizzato
Latex Free
Materiale Nitrile
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 2.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.075 mm
Modello 922008
Serie 92-200