Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile blu VersaTouch™ serie 92-200
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling.
- Latex-free: no risk of Type 1 allergies.
- Approved for food contact applications.
- Ideal for handling all fatty food.
Specifica
Specifica
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Materiale | Nitrile |
| Size | 9 |
| Spessore (sistema imperiale) | 2.9 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.07 mm |
| Modello | 922009 |
| Serie | 92-200 |