Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-210 Series Single-Use Blue Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-8005395
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12637061
Marca: Ansell™ 92210100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions. A thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort.
  • Single use gloves
  • Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions
  • Thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies
  • Approved for food contact applications
  • Ideal for handling all fatty food
Applications:
  • Prepared meals
  • Fruit and vegetable processing
  • Dairy processing
  • Food distribution
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Finitura esterna Fully Textured
Materiale Nitrile
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 2.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
Modello 9221010
Serie 92-210