Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Codice prodotto. 12667061
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12667061
Marca: Ansell™ 92220090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comfort, destrezza e protezione nel settore alimentare
  • Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions.
  • A thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort.
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling.
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies.
  • Approved for food contact applications. Ideal for handling all fatty food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Finitura esterna Fully Textured
Materiale Nitrile
Size 9
Spessore (sistema metrico) 0.075 mm
Modello 922209
Serie 92-220