Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in silicone Versilic
Codice prodotto. 10101111
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2 mm
2.5 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Overall Length (Metric):
10 m
10 m
25 m
25 m
50 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
25m
50m
Codice prodotto. 10101111
Marca: Saint Gobain Life Sciences 76050010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
  • Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
  • Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
  • This CE marked tubing is a non-invasive medical device
  • May be used for contact up to 29 days
  • Peroxide-cured silicone
  • Biological neutrality
  • FDA/BfR
  • US and European Pharmacopoeia
  • Temperature resistance -50 to +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USA (FDA; 21CFR parte 177–2600), EEC/EEG/CEE (direttive 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.24 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.35 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Overall Length (English) 32.8 ft.
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni mediche e biofarmaceutiche
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Colore Semitrasparente/trasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) Da –50 a 200 °C
Product Type Peroxide-cured Silicone Tubing